Learn More
(S)-(-)-1-(4-méthylphényl)éthylamine, ChiPros 98 %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329105 25 g 25g
11309105 1 g 1g
11319105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11329105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16329.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27298-98-2
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00145246
Clé InChI UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
CID PubChem 7015759
SMILES CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Point de fusion <-20°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Indice de réfraction 1.5215
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2422644
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC (1S)-1-(4-méthylphényl)éthanamine
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%