Learn More
Chlorhydrate de (S)-1-(4-nitrophényl)éthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 132873-57-5 |
| Formule moléculaire | C8H10N2O2.HCl |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | (1S)-1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-amine Hydrochloride, (S)-(-)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, (S)-α-Methyl-4-nitrobenzylamine Hydrochloride, 1-(S)-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, [(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethyl]amine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c1-6(9)7-2-4-8(5-3-7)10(11)12;/h2-6H,9H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1.Cl |
| Nom IUPAC | Chlorhydrate de (S)-1-(4-nitrophényl)éthan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.63 |
| Poids de la formule | 202.0509 |