Learn More
(S)-1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)anthracen-9(10H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31090602
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31090602 5 g
31085267 100 g
31089725 25 g
31088200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31090602 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13815g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
(Mixture of A&B)
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)anthracen-9(10H)-one
CAS 1415-73-2
Formule moléculaire C21H22O9
Numéro MDL MFCD00151160
Quantité 5 g
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Poids moléculaire (g/mol) 418.39
Pourcentage de pureté 98%