Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98 %
Code produit 11338975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338975 250 mg 250mg
11328975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338975 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14102.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2799-17-9
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064429
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
CID PubChem 7311736
Nom IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Point de fusion 24°C to 26°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.449
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Beilstein 1718868
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Rotation optique +18.5° (c=1.8 in Water)
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%