Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510014 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510014 25 g Flacon en verre 25g
10022930 1 g Flacon en verre 1g
10500014 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10510014 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218980250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2799-17-9
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064429
Clé InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
CID PubChem 7311736
Nom IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 19°C to 21°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9540g/mL
Point d’ébullition 160°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2NH2
Indice de réfraction 1.4465 to 1.4495
Quantité 25 g
Beilstein 04, IV, 1665
Gravité spécifique 0.954
Conditions de rotation spécifiques + 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotation spécifique + 18
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion