Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-1-aminoindane, ChiPros 99+ %, ee 99+ %
Code produit 11394196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394196 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11394196 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L19303.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Applications
Le (S)-(+)-1-aminoindane est l’énantiomère S du 1-aminoindane, qui est le métabolite de la rasagiline, un inhibiteur de la monoamine oxydase-B. Il est également utilisé comme bloc de construction chirale et organique.
Solubilité
Miscible avec le toluène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Densité 1.038
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Formule moléculaire C9H11N
Indice de réfraction 1.562
Numéro MDL MFCD00216670
Quantité 1g
Beilstein 2206708
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Informations sur la solubilité Miscible with toluene. Immiscible with water.
Clé InChI XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
Rotation optique +16.5° (c=1.5 in Methanol)
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
Nom IUPAC (1S)-2,3-dihydro-1H-indèn-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
CID PubChem 7000084
Poids de la formule 133.19
Pourcentage de pureté ≥99%