Learn More
(S)-1-Aminoindane, TRC
Code produit 30314793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314793 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611716250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Formule moléculaire C9 H11 N
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (1S)-, 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (S)-, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, ((1S)-Indan-1-yl)amine, (+)-1-Aminoindan, (1S)-1-Aminoindane, (1S)-2,3-Dihydro-1H-1-indenamine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, (S)-(+)-1-Aminoindan, (S)-(+)-1-Aminoindane, (S)-(+)-Indan-1-ylamine, (S)-1-Aminoindan, (S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (S)-2,3-Dihydroinden-1-amine, 1(S)-Aminoindane, [(S)-Indan-1-yl]amine
Formule InChI InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2ccccc12
Nom IUPAC (1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 133.19
Poids de la formule 133.0891