Learn More
(S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317436
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317436 1 g 1g
11327436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09449.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 114715-38-7 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114715-38-7
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.263
Numéro MDL MFCD00082766
Clé InChI HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Synonyme s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
CID PubChem 1519353
Nom IUPAC (3S)-1-benzylpyrrolidine-3-amine
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Densité 1.02
Point d’ébullition 100°C to 105°C (3 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 6477593
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +5° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 99%