Learn More
(S)-(+)-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10881691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10881691 1 g Flacon en verre 1g
10483520 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10881691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437880010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 114715-38-7
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Clé InChI HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Synonyme s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
CID PubChem 1519353
Nom IUPAC (3S)-1-benzylpyrrolidine-3-amine
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 140°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.02
Rotation spécifique + 2
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement