Learn More
(S)-(+)-1-benzyloxy-2 propanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol |
| Densité | 1.044 |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Indice de réfraction | 1.51 |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | +14° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 166.22 |
| Pourcentage de pureté | 96% |