Learn More
(S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldiméthylsilyl)oxy)phényl)propan-2-ol, TRC
Code produit 30346695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346695 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28669525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol
CAS 2514601-96-6
Formule moléculaire C28 H46 O4 Si2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nom IUPAC (2S)-1-[3,4-bis[[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy]phényl]-3-phénylméthoxypropan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 502.833
Poids de la formule 502.293