Learn More
(S)-1-Bêta-Hydroxy-1-(2-thiényl)-3-méthylaminopropane, TRC
Code produit 30136241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136241 1 g 1g
30135928 100 mg 100mg
30008258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136241 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9618151G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116539-55-0
Formule moléculaire C8 H13 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 171.26
Synonyme 2-Thiophenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Nom IUPAC (1S)-3-(méthylamino)-1-thiophèn-2-ylpropane-1-ol
SMILES CNCC[C@H](O)c1cccs1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Poids de la formule 171.0718