Learn More
(S)-1-Boc-2-isobutylpipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499127 250 mg 250mg
15489127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52409.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 674792-06-4 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 674792-06-4
Formule moléculaire C13H26N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.363
Numéro MDL MFCD03787916
Clé InChI WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
Synonyme s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
CID PubChem 17750437
Nom IUPAC tert-butyle (2S)-2-(2-méthylpropyle)pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 242.36
Pourcentage de pureté 97%