Learn More
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449157 250 mg 250mg
15439157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52424.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 674792-05-3 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 674792-05-3
Formule moléculaire C12H24N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.34
Numéro MDL MFCD03787918
Clé InChI NZTWGWFHWJARJX-SNVBAGLBSA-N
Synonyme s-1-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-boc-2-isopropyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-n-boc-2s-isopropyl-piperazine, tert-butyl 2s-2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, s-n-1-boc-2-isopropylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-n-boc-2-isopropyl piperazine
CID PubChem 17750439
Nom IUPAC tert-butyl (2S)-2-(propan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)[C@H]1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 228.33
Pourcentage de pureté 97%