Learn More
(S)-1-BOC-3-(Aminométhyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10159829 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10159829 5 g 5g
10088129 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10159829 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437470050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140645-24-5 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140645-24-5
Formule moléculaire C11H22N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 214.31
Clé InChI WPWXYQIMXTUMJB-VIFPVBQESA-N
Synonyme s-1-boc-3-aminomethyl piperidine, s-n-boc-3-aminomethylpiperidine, s-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, s-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, s-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-1-n-boc-piperidine-3-methylamine, 3s-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
CID PubChem 1502022
Nom IUPAC Tert-butyle (3S)-3-(aminométhyl)pipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Rotation spécifique -15
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-1-N-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.