Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (S)-(-)-1-boc-3-aminopyrrolidine est spécifiquement utilisée pour protéger l’amine dans la synthèse en phase solide des peptides. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
| Densité | 1.02 |
| Point d’ébullition | 115°C (4 mmHg) |
| Notes de pourcentage du dosage | ee 99 % |
| Indice de réfraction | 1.4715 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 8312125 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Rotation optique | −3° (Neat) |
| Afficher plus |