Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395525 1 g 1g
11305535 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19696.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La (S)-(-)-1-boc-3-aminopyrrolidine est spécifiquement utilisée pour protéger l’amine dans la synthèse en phase solide des peptides. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147081-44-5
Formule moléculaire C9H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.26
Numéro MDL MFCD03419271
Clé InChI CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
CID PubChem 854071
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Point d’ébullition 115°C (4 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 8312125
Rotation optique −3° (Neat)
Nom IUPAC (3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidin-3-aminium
Poids de la formule 186.25
Pourcentage de pureté 98%