Learn More
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr) |
| Point d’éclair | 91°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.