Learn More
(S)-1-Boc-3-hydroxypipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429507 1 g 1g
15439507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52771.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143900-44-1 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143900-44-1
Formule moléculaire C10H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 201.27
Numéro MDL MFCD04115307
Clé InChI UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
CID PubChem 1514399
Nom IUPAC tert-butyl 3-hydroxypipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Rotation optique +23° (c=5 in Methanol)
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 97%