Learn More
(S)-1-Boc-3-hydroxypipéridine, TRC
Code produit 30012887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6566501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-44-1
Formule moléculaire C10H19NO3
Quantité 1 g
Synonyme (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine, (S)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-(3S)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine;
Formule InChI InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
Nom IUPAC tert-butyl (3S)-3-hydroxypipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 201.26
Poids de la formule 201.1365