Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491810 1 g 1g
11401820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27534.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 147081-29-6 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147081-29-6
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD02683204
Clé InChI FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
CID PubChem 7023035
Nom IUPAC tert-butyle (3S)-3-méthylpipérazine-1-carboxylate
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Point de fusion 38°C to 41°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Rotation optique −16° (c=1 in Dioxane)
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 98%