Learn More
Acide (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443556 1 g 1g
15453556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57617.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 198646-60-5 | Molecular Formula: C11H17NO5 | Molecular Weight: 243.259 g/mol
It is a fine chemical and synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire chimique et synthétique fin.
Solubilité
Soluble (12 g/l) (25°C)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Éviter les matériaux oxydants forts. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 198646-60-5
Formule moléculaire C11H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 243.259
Numéro MDL MFCD03094867
Clé InChI GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopipecolic acid, s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylicacid, 2s-4-oxo-1,2-piperidinedicarboxylic acid 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s-n-boc-4-oxopipecolic acid, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
CID PubChem 10857681
Nom IUPAC Acide (2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopiperidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Point de fusion 121°C to 126°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble (12g/L) (25°C)
Rotation optique −22° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 243.26
Pourcentage de pureté 95%