Learn More
(S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane, 97 %, stab. avec carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Description
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (S)-(+)-1-bromo-2-méthylbutane est utilisé pour la synthèse de cristaux liquides nématiques chiraux et de réactifs de Grignard optiquement actifs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver loin des agents oxydants forts, et des bases fortes. Sensible à la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane |
| Note relative au nom | stabilized with potassium carbonate |
| Densité | 1.223 |
| Point d’ébullition | 121°C to 122°C |
| Point d’éclair | 22°C (79°F) |
| Indice de réfraction | 1.4455 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1718815 |
| Sensibilité | Light sensitive; May form a precipitate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane