Learn More
(S)-(+)-1-Méthyle -3-hydroxypyrrolidine, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11385525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385525 250 mg 250mg
11375525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19695.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104641-59-0
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Numéro MDL MFCD03788748
Clé InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
CID PubChem 643504
Nom IUPAC 1-methylpyrrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densité 0.92
Point d’ébullition 103°C to 106°C (35 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Indice de réfraction 1.464
Quantité 250 mg
Beilstein 4349394
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98%