Learn More
(S)-1-phényl-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964651 5 g Flacon en verre 5g
10740755 250 mg Flacon en verre 250mg
10045810 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417760050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96854-34-1
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00221510
Clé InChI RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Synonyme 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
CID PubChem 6950537
Nom IUPAC (1S)-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 66.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Rotation spécifique − 54.50
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux