Learn More
Isocyanate de (S)-(-)-1-phényléthyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327586 5 g 5g
11317586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11141.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate act by inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis. It helps to prevent lung cancer and esophageal cancer. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (S)-(-)-1-isocyanate de phényléthyl agit par inhibition de la prolifération cellulaire et induction de l’apoptose. Il aide à prévenir le cancer du poumon et le cancer de l’œsophage. C’est un intermédiaire chimique fin.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à l’humidité. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14649-03-7
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00002036
Clé InChI JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
CID PubChem 2724173
Nom IUPAC [(1S)-1-isocyanatoéthyl]benzène
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Densité 1.045
Point d’ébullition 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.5145
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 4230972
Sensibilité Moisture sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Rotation optique −10.5° (Neat)
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%