Learn More
(S)-(-)-1-Phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400473 100 g 100g
11490463 25 g 25g
11410473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11400473 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12632.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.183 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
-La phényléthylamine1(S)-(-)- est utilisée dans une synthèse unique à plusieurs composants d’un pyrrole chiral hautement substitué.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2627-86-3
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.183
Numéro MDL MFCD00064406
Clé InChI RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
CID PubChem 75818
ChEBI CHEBI:35321
Nom IUPAC (1S)-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Point de fusion -10°C
Densité 0.948
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.526
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2204907
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6026
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Rotation optique −30° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 98%