Learn More
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30979872
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30979872 10 g
30974765 25 g
30976652 5 g
30969879 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30979872 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1136610g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
CAS 3789-59-1
Formule moléculaire C9H13N
Numéro MDL MFCD00082356
Quantité 10 g
SMILES CC[C@@H](C1=CC=CC=C1)N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Pourcentage de pureté 98%