Learn More
Acide (S)-1-((S)-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butanoyl)pipéridine-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-1-((S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 195202-09-6 |
| Formule moléculaire | C19H27NO6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (2S)-1-[(2S)-1-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H27NO6/c1-5-13(18(21)20-9-7-6-8-14(20)19(22)23)12-10-15(24-2)17(26-4)16(11-12)25-3/h10-11,13-14H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2 |
| Nom IUPAC | acide (2S)-1-[(2S)-2-(3,4,5-triméthoxyphényl)butanoyl]pipéridine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.42 |
| Poids de la formule | 365.1838 |