Learn More
(S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, TRC
Code produit 30344285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344285 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB8105805G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-1-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
CAS 147081-44-5
Formule moléculaire C9H18N2O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(OC(N1CC[C@@H](C1)N)=O)C
Nom IUPAC tert-butyl (S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Poids de la formule 186.14