Learn More
(S)-10-Hydroxycamptothecin, MedChemExpress
Description
(S)-10-Hydroxycamptothecin (10-HCPT
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-10-Hydroxycamptothecin |
| CAS | 19685-09-7 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H16N2O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 10-HCPT 10-Hydroxycamptothecin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (137.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 364.35 |
| Afficher plus |