Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l‘écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient à l’instrument de dispersion numérique T 18
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316L
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,4 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| Longueur (impériale) | 4,3 in |
| Longueur (métrique) | 108 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Outil de dispersion T 18 digital |
| Matériau | AISI 316L, PTFE |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 180°C |