Learn More
(S)-(1R,3r,5S)-8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phénylpropanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(1R,3r,5S)-8-Isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-Hydroxy-2-phenylpropanoate |
| CAS | 183626-76-8 |
| Formule moléculaire | C19H27NO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | (S)-Ipratropium EP Impurity E, Ipratropium EP Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)20-15-8-9-16(20)11-17(10-15)23-19(22)18(12-21)14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-18,21H,8-12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)N1C2CCC1CC(C2)OC(=O)[C@H](CO)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (8-isopropyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) (2S)-3-hydroxy-2-phényl-propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 317.42 |
| Poids de la formule | 317.1991 |