Learn More
(S)-2,2’-Bis[bis(4-méthoxy-3,5-diméthylphényl)phosphino]-4,4’,6,6’-tétraméthoxybiphényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495485 1 g 1g
15405495 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60832.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1365531-94-7 | Molecular Formula: C52H60O8P2 | Molecular Weight: 874.992 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1365531-94-7
Formule moléculaire C52H60O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 874.992
Numéro MDL MFCD19443626
Clé InChI PKHREKHNGLJKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphane, ar-2,2',4,4'-tetramethoxy-6,6'-bis bis 3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl phosphino biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 4-methoxy-3,5-dimethylphenyl phosphine
CID PubChem 87110691
Nom IUPAC [2-[2-bis(4-méthoxy-3,5-diméthylphényl)phosphanyl-4,6-diméthoxyphényl]-3,5-diméthoxyphényl]-bis(4-méthoxy-3,5-diméthylphényl)phosphane
SMILES CC1=CC(=CC(=C1OC)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C)OC)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C)OC)C)C6=CC(=C(C(=C6)C)OC)C)OC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2,2'-Bis[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 874.98
Pourcentage de pureté ≥97%