Learn More
(S)-2,2’-bis(di-p-tolylphosphino)-4,4’,6,6’-tétraméthoxybiphényl, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 698.77 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |