Learn More
(S)-2,2’-bis(di-p-tolylphosphino)-4,4’,6,6’-tétraméthoxybiphényl, 97 + %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15436106
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15436106 250 mg 250mg
15426106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15436106 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60921.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1365531-82-3 | Molecular Formula: C44H44O4P2 | Molecular Weight: 698.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1365531-82-3
Formule moléculaire C44H44O4P2
Poids moléculaire (g/mol) 698.78
Numéro MDL MFCD19443623
Clé InChI JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine
CID PubChem 87110704
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 698.77
Pourcentage de pureté ≥97%