Learn More
(S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide, TRC
Code produit 30390577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390577 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5909755MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide
CAS 1000370-27-3
Formule moléculaire C24 H24 F2 N2 O2
Quantité 5 mg
Synonyme (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide
Formule InChI InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1
SMILES C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[(3-fluorophényl)méthoxy]-3-[(3-fluorophényl)méthyl]phényl]méthylamino]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 410.456
Poids de la formule 410.181