Learn More
(S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide, TRC
Code produit 30394474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394474 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394474 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59097510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-[(3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl)amino]propanamide
CAS 1000370-27-3
Formule moléculaire C24 H24 F2 N2 O2
Quantité 10 mg
Synonyme (S)-2-[[3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide
Formule InChI InChI=1S/C24H24F2N2O2/c1-16(24(27)29)28-14-18-8-9-23(30-15-19-5-3-7-22(26)13-19)20(11-18)10-17-4-2-6-21(25)12-17/h2-9,11-13,16,28H,10,14-15H2,1H3,(H2,27,29)/t16-/m0/s1
SMILES C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cc3cccc(F)c3)c1)C(=O)N
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[(3-fluorophényl)méthoxy]-3-[(3-fluorophényl)méthyl]phényl]méthylamino]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 410.456
Poids de la formule 410.181