Learn More
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30964420
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30964420 500 g
30964188 100 g
30957227 5 g
30953661 1 g
30962614 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30964420 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11395500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
CAS 305-84-0
Formule moléculaire C9H14N4O3
Numéro MDL MFCD00005207
Quantité 500 g
SMILES OC([C@@H](NC(CCN)=O)CC1=CN=CN1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Pourcentage de pureté 98%