Learn More
(S)-2,5-dihydro-3,6-diméthoxy-2-isopropylpyrazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774154 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774154 5 mL Flacon en verre 5mL
10330804 1 mL Flacon en verre 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10774154 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389960050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
(S)-2, 5-dihydro-3, 6-diméthoxy-2-isopropylpyrazine, 97 % et plus, C9H16N2O2, numéro CAS-78342-42-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78342-42-4
Formule moléculaire C9H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00066229
Clé InChI FCFWEOGTZZPCTO-QMMMGPOBSA-N
Synonyme s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2s-+-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, 2s-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2s, 2s-2,5-dihydro-2-isopropyl-3,6-dimethoxypyrazine, 2s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 3s-3-isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine, s-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-iso-propylpyrazine, 2s-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine
CID PubChem 736065
Nom IUPAC (2S)-3,6-diméthoxy-2-propane-2-yl-2,5-dihydropyrazine
SMILES CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2, 5-Dihydro-3, 6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0280g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.028
Rotation spécifique +96° to +107° (20°C, 589nm) (C=1, EtOH)
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.