Learn More
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30802242
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802242 1 g
30787850 5 g
30791696 100 mg
30796622 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30802242 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1308301g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2,3-dimethylbutanoic acid
CAS 169566-81-8
Formule moléculaire C21H23NO4
Numéro MDL MFCD08752490
Quantité 1 g
SMILES CC(C)[C@](C)(NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Pourcentage de pureté 95%