Learn More
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(thiophen-3-yl)propanoic acid |
| CAS | 186320-06-9 |
| Formule moléculaire | C22H19NO4S |
| Numéro MDL | MFCD00151916 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CSC=C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 393.46 |
| Pourcentage de pureté | 97% |