Learn More
(S)-2-acetamido-N-((S)-1-amino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methyl-N-((S)-1-oxohexan-2-yl)pentanamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31032985
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032985 250 mg
31025148 100 mg
31029565 1 g
31025913 10 mg
31027804 25 mg
31014152 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31032985 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119800250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-2-acetamido-N-((S)-1-amino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl)-4-methyl-N-((S)-1-oxohexan-2-yl)pentanamide
CAS 110044-82-1
Formule moléculaire C20H37N3O4
Numéro MDL MFCD00065505
Quantité 250 mg
SMILES O=C(N[C@H](C=O)CCCC)[C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 383.53
Pourcentage de pureté 98%