Learn More
(S)-2-amino-1-diphénylphosphino-3-méthylbutane, 97+ %, Thermo Scientific™
Product Code. 15466156
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15466156 250 mg 250mg
15456156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15466156 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60980.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 146476-37-1
Formule moléculaire C17H22NP
Poids moléculaire (g/mol) 271.34
Numéro MDL MFCD17013993
Clé InChI ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Synonyme s-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, 2s-1-diphenylphosphanyl-3-methylbutan-2-amine, s-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, 2s-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphine, s-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, s-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane,min
CID PubChem 15145880
Nom IUPAC (2S)-1-diphénylphosphanyl-3-méthylbutan-2-amine
SMILES CC(C)[C@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Densité 1.05
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 271.34
Pourcentage de pureté ≥97%