Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-phényléthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388696 5 g 5g
11378696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19404.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol is used as an intermediate in organic synthesis. It is involved in the preparation of enantiopure (R)-octopamine, (R)-tembamide and (R)-aegeline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(+)-2-Amino-1-phényléthanol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il participe à la préparation de l’énantiopure (R)-octopamine, (R)-témbramide et (R)-aegeline.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56613-81-1
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00239405
Clé InChI ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
CID PubChem 643217
Nom IUPAC (1S)-2-amino-1-phenylethan-1-ol
SMILES NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Point de fusion 57°C to 63°C
Point d’ébullition 160°C (17 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 2412760
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Rotation optique +42° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%