Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11401407 1 g 1g
11411407 5 g 5g
11421407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24916.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2749-11-3
Numéro MDL MFCD00064412
ChEBI CHEBI:78502
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Formule moléculaire C3H10NO
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1718865
Synonyme l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Rotation optique +22° (c=2 in Ethanol)
SMILES CC(CO)N
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 76.12
CID PubChem 80307
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%