Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421407 25 g 25g
11401407 1 g 1g
11411407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24916.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2749-11-3
Numéro MDL MFCD00064412
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Densité 0.965
Point d’ébullition 174°C to 176°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Formule moléculaire C5H13Br2N
Indice de réfraction 1.4498
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1718865
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Synonyme 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
Clé InChI OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Rotation optique +22°C (c = 2 in Ethanol)
SMILES C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
Nom IUPAC 2-bromoéthyl(triméthyl)azanium ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 246.97
CID PubChem 17689
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%