Learn More
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10315880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10315880 1 g Flacon en verre 1g
10325880 10 g Flacon en verre 10g
10445365 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10315880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104450010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2749-11-3 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2749-11-3
Formule moléculaire C3H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 75.11
Numéro MDL MFCD00064412
Clé InChI BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Synonyme l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
CID PubChem 80307
ChEBI CHEBI:78502
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9650g/mL
Point d’ébullition 173°C to 176°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CH2OH
Indice de réfraction 1.4480 to 1.451
Quantité 1 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Gravité spécifique 0.965
Rotation spécifique + 22
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 75.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.