Learn More
Acide (S)-2-amino-3-(1-méthyl-1H-indol-3-yl)propanoïque, TRC
Code produit 30321179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321179 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321179 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA613855500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid
CAS 21339-55-9
Formule moléculaire C12H14N2O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Methyl-L-tryptophan, 1-Methyltryptophan, L-(-)-1-Methyltryptophan, L-1-Methyltryptophan, NSC 77678
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES Cn1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(1-méthylincol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Poids de la formule 218.1055