Learn More
Acide (S)-(+)-2-amino-3-hydroxy-3-méthylbutanoïque, 98 %, 94 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10379060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10379060 250 mg Flacon en verre 250mg
11945421 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10379060 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 299142500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2280-27-5 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2280-27-5
Formule moléculaire C5H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Clé InChI LDRFQSZFVGJGGP-GSVOUGTGSA-N
Synonyme s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-hydroxy-l-valine, s-+-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, beta-hydroxy-l-valine, valine, 3-hydroxy, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, 3-hydroxyvaline, 3-methylthreonine, 3-hydroxy-l-val
CID PubChem 192763
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxy-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)O
Specifications
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 93% min. (HPLC)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH
Quantité 250 mg
Conditions de rotation spécifiques − 11.75 (25.00°C c=2,6N HCl)
Rotation spécifique − 11.75
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%,94% ee
Forme physique Poudre cristalline